VWR® Multiwell-celcultuurplaten
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
734-2328EA 303 EUR
734-2328 734-2323 734-2324 734-2325 734-2326 734-2327 732-2904 732-2906 732-2907 732-2905 734-2777 734-2778 734-2779 734-2780 734-2781 734-2782 734-2798 734-2799 734-2800 734-2801 734-2802 734-2803 734-2888
VWR® Multiwell-celcultuurplaten
Microplaten Celcultuurplaten
VWR® multiwell-celkweekplaten zijn verkrijgbaar met diverse oppervlaktebehandelingen.
  • Een uniform putvolume zorgt voor een gelijk groeioppervlak
  • Het putoppervlak is glad en vrij van strepen om het bruikbare groeioppervlak te maximaliseren
  • Verhoogde randen op putten met uniforme ringen op het deksel om verdamping te verminderen
  • Het deksel met één positie vermindert het risico op kruisbesmetting en fouten bij het hanteren
  • Putten zijn gelabeld met een alfanumerieke code voor gemakkelijke identificatie
  • Geschikt voor gebruik met alle gangbare instrumenten en