Cell culture flasks, Corning® PureCoat™ ECM mimetic, fibronectin peptide or collagen I peptide
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
356242 356243 356272 356273 356275 356245
734-2584EA 522 EUR
734-2584 734-2585 734-2496 734-2497 734-2699 734-2697
Cell culture flasks, Corning® PureCoat™ ECM mimetic, fibronectin peptide or collagen I peptide
Kolven Celcultuurflessen
Corning® PureCoat™ ECM Mimetic flessen zijn gecoat met biologisch actieve, synthetische proefdiervrije peptiden die covalent gebonden zijn aan een gepatenteerd oppervlak om een zeer consistent alternatief te bieden voor complexe extracellulaire peptiden. Het unieke drielaagse of vijflaagse Multi-Flask ontwerp zorgt ervoor dat er meer cellen in dezelfde hoeveelheid incubatieruimte gegroeid kunnen worden terwijl de oppervlakken vooraf gecoat met fibronectine of collageen I peptide de tijdrovende en inconsistente coatingprotocollen overbodig maakt. De PureCoat ECM Mimetic Multi-Flasks hebbenMore Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable