VWR®, Cell Culture Flasks, Non Treated or Treated
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
734-2311EA 229 EUR
734-2311 734-2310 734-2312 734-2313 734-2314 734-2315 734-2316 734-2309 734-2600 734-2601 734-2783 734-2784 734-2785 734-2786 734-2787 734-2788 734-2789 734-2790 734-2791 734-2792 734-2804 734-2805 734-2806 734-2807 734-2808 734-2809 734-2810 734-2811 734-2812 734-2813 734-3252 734-3253 734-3265 734-3266 734-3419 734-3420
VWR®, Cell Culture Flasks, Non Treated or Treated
Kolven Celcultuurflessen
Cel- en weefselcultuurkolven zijn perfect voor celgroei.
  • Beschikbaar met 5 verschillende groeigebieden
  • Het kolfoppervlak is plat en heeft geen onregelmatigheden om het bruikbare groeigebied te maximaliseren
  • 2 verschillende soorten doppen kunnen gebruikt worden in zowel open als gesloten systemen
  • Het innovatieve ontwerp met gehoekte hals geeft eenvoudig toegang aan pipetten en celschrapers
  • De driehoekige vorm aan de bovenkant en de brede basis zorgen voor stabiliteit
  • Eenvoudig te stapelen
  • Mat gebied aan de hals om eenvoudig te markeren/schrijven
  • Gegraveerde