VWR®, Confocale schalen voor microscopie
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
734-2904EA 110 EUR
734-2904 734-2906
VWR®, Confocale schalen voor microscopie
Cultuurschalen Celcultuurschalen
Confocal dishes are suitable for fluorescent, confocal and phase-contrast microscopy experiments. These dishes combine the convenience of standard 35 mm, PS cell culture dishes with the optical benefits of glass. Dishes are available with Ø 20 mm glass centre, with or without a tissue culture-treated surface.
  • Gemaakt van homogeen borosilicaatglas met een laag gehalte aan gasbellen en vaste deeltjes
  • Transparant, lijm van medische kwaliteit, achromatisch
  • Het oppervlak van de schaal is glad en heeft geen onregelmatigheden, om het bruikbare groeigebied te
More Product Information