VWR®, Cellifters
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
734-2978EA 265 EUR
734-2978 734-2979
VWR®, Cellifters
Celschrapers
Celheffer met plat blad voor het handmatig oogsten van cellen, vervaardigd uit hoogwaardig PE. Ontworpen voor het verwijderen van cellen uit kolven of schalen.
  • Mes met afgeschuinde rand aan de ene kant en smal mes of J-haak aan de andere kant
  • Gesteriliseerd door bestraling met elektronenstralen
  • Vrij van DNase, RNase en pyrogeenvrij