Clear bottom black and white polystyrene microplates, 96 well, Corning®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
3601 3603 3604 3610 3614 3615 3631 3632 3651 3903 3904 3884 3883 3882 3881 3880 3886 3885 3340 3843 3904BC
734-1608EA 998.65 EUR
734-1608 734-1609 732-5516 734-1610 732-5518 732-5519 734-1612 734-1613 732-5523 734-1660 734-1661 734-4158 734-4157 734-4156 734-4155 734-4154 734-4160 734-4159 734-4069 734-2293 CORN3904BC
Clear bottom black and white polystyrene microplates, 96 well, Corning®
Microplaten Immunologie-microplaten en -strips
PS, vlakke bodem.
  • Bodems zijn 60% dunner dan bij conventionele PS-platen, waardoor minder achtergrondfluorescentie optreedt en afleeswaarden tot minimaal 340 nm mogelijk zijn
  • Ondoorzichtige wanden voorkomen interferentie tussen wells
  • Optisch transparant, vlak bodemprofiel maakt rechtstreekse weergave met een microscoop mogelijk
NBS™ = Non Binding Surface.