Schroefdoppen met silicone inzetten, Top Works™, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
2135-3803 2135-5300 2135-5302 2135-5303 2135-8300 2135-8302 2135-8303
734-5043EA 310 EUR
734-5043 734-5044 734-5045 734-5046 734-5047 734-5048 734-5049
Schroefdoppen met silicone inzetten, Top Works™, Nalgene®
Sluitingen Flesdoppen
PP, wit, met inserts van met platina behandelde siliconen.
  • Bijzonder goede chemische bestendigheid, hittebestendig tot 135 °C, autoclaveerbaar
  • Het Top Works™ Systeem heeft versies met 2 of 3 vaste aansluitingen
  • Geschikt voor gebruik bij het aseptisch overbrengen van vloeistoffen van de meeste Nalgene® flessen en tanks
Met platina behandelde siliconenslang is door de stop heen met de stop samengesmolten voor de afsluiting uit één stuk.