Microtiterplaten voor immunologie
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
95029390 3355 3455 3555 3655 3855 6301 6302 6309 6310 6404 6405 9502227 9502887 95029100 95029140 95029180 95029330
735-0551EA 310 EUR
735-0551 735-0461 735-0462 735-0463 735-0464 735-0465 735-0491 735-0492 735-0493 735-0494 735-0499 735-0500 735-0531 735-0535 735-0537 735-0539 735-0540 735-0546
Microtiterplaten voor immunologie
Microplaten Immunologie-microplaten en -strips
Deze reeks producten, die specifiek zijn ontworpen voor immunoassay toepassingen beschikken over bindingsoppervlakten met Immulon®, universele binding (UB) en verbeterde binding (EB). Hierdoor wordt een goed experiment ontwerp eenvoudiger zodat er assays met strikte eisen aan pH, buffer, pKa en hars kunnen worden ontwikkeld.
  • Leverbaar als 96-wells-plaat of stripplaat naar gelang de vereisten voor geautomatiseerde instrumenten
  • Microplaten met 'break apart'-strips bieden maximale efficiëntie bij het verwerken van grote en kleine aantallen monsters, aangezien
More Product Information