Robottips voor Agilent geautomatiseerde platforms
Leverancier: BIOTIX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
VB-0030-3SC 63300094 63300093 63300092
736-0409EA 899 EUR
736-0409 736-0413 736-0614 BITX63300092
Robottips voor Agilent geautomatiseerde platforms
Pipettips
Biotix-robottips voor Agilent™ Vprep®- en Bravo®-platforms zijn ontworpen voor volledige compatibiliteit, waarvoor geen wijzigingen zijn vereist in de programmeringsscripts in het softwarepakket voor de behandeling van vloeistoffen van het platform.
  • Gemaakt primair propyleen van medische kwaliteit
  • Tips zijn BioReady™ gecertificeerd vrij van RNase, DNase en endotoxinen (pyrogenen)
  • Verkrijgbaar in de standaard- of gefilterde uitvoering
De ultrarechte tips zijn vervaardigd volgens de hoogste technische normen voor gerobotiseerde systemen en richten zichMore Product Information