Filterplaten, 24-wells, AcroPrep™
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
97026 97016 97017 97027 97047 97048 97049 97050 97051 97052 97053 97054 97055 97056 97057 97058 97059 97060 97061 97062 97029 97030 97031 97032 97033 97034 97035 97036
738-0219EA 622 EUR
738-0219 738-0220 738-0222 738-0221 738-0238 738-0237 738-0236 738-0235 738-0234 738-0233 738-0232 738-0231 738-0230 738-0229 738-0228 738-0227 738-0226 738-0225 738-0224 738-0223 738-0246 738-0245 738-0244 738-0243 738-0242 738-0241 738-0240 738-0239
Filterplaten, 24-wells, AcroPrep™
Microplaten Filtreerplaten
De Acroprep 24-wells filterplaat maakt gebruik van Pall's gepatenteerde hoogwaardige meerlaagse filtermedia en membranen om tijdwinst, sterke prestatieclaims en gestroomlijnde workflowverbeteringen in een 24-wells plaatformaat te bieden.
  • Intrinsieke Acroprep-plaat- en membraaneigenschappen minimaliseren monsterverlies door niet-specifieke binding
  • Dubbellaagse ophelderingsplaat bevat een dieptefilter plus 0,65/0,2 μm Supor EKV PES-membraan, en maakt opheldering van grote celresten mogelijk voorafgaand aan filtratie door het 0,65/0,2 μm EKV Supor-membraan
More Product Information