VWR®, SMS-laboratoriumjassen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
76457-048EA 518 EUR
76457-048 76457-050 76457-052 76457-054 76457-056 76457-058 76470-606 76470-608 76470-610 76470-612
VWR®, SMS-laboratoriumjassen
Wegwerpkleding
De VWR® Made in USA PBM-lijn is uitgebreid met SMS-laboratoriumjassen.
  • Meerlaagse SMS-materiaalbescherming
  • Barrière tegen lichte vloeistoffen en deeltjes
  • Uitstekend ademend vermogen
  • Gesealde naden
  • Met drie zakken, drukknoopsluiting aan de voorkant, gebreide kraag en gebreide manchetten
  • Witte of blauwe kleuropties
Ook verkrijgbaar in de Made in USA PPE-lijn zijn maskers, overalls, scrubs en laboratoriumjassen met microporiën.
Verpakking: Verpakt 30 jassen per doos.