Gelladingskleurstoffen, Glow™
Leverancier: G Bioscienes
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
786-100 786-101 786-102 786-103 786-104 786-105 786-106 786-107
786-100EA 98.3 EUR
786-100 786-101 786-102 786-103 786-104 786-105 786-106 786-107
Gelladingskleurstoffen, Glow™
Kleurstoffen Kleuringen voor elektroforese
Deze voorgemengde en gebruiksklare gelkleurstoffen zijn ontworpen om het gebruik van ethidiumbromide te minimaliseren. Glow-kleurstoffen zorgen voor intense DNA/RNA-banden met weinig achtergrond of bandvervorming op elk type agarose- of acrylamidegel.
  • Kleurstoffen voor DNA zijn op Ficoll® gebaseerd
  • Glow-loading kleurstoffen bevatten al ethidiumbromide
  • Beide RNA-laadkleurstoffen zijn op formamide gebaseerd
  • Glow RNA voor snelle screenings van RNA-preparaten
Specifiek geformuleerd voor nucleïnezuurelektroforese.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable