Galluszuur zS, Sigma-Aldrich®

Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Synoniemen: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid

MQ200

8.42649.0025 8.42649.0250 8.42649.9999
8.42649.0025EA 33.8 EUR
8.42649.0025 8.42649.0250 8.42649.9999
Galluszuur zS, Sigma-Aldrich®
Galluszuur
Formule: C₇H₆O₅
MW: 170.12 g/mol
Kookpunt: 501
Smeltpunt: 251…252 °C
Dichtheid: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002510
CAS nummer: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR