VWR®, Cleanroom-tapes, algemeen gebruik
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
817-0076EA 24.9 EUR
817-0076 817-0051 817-0058 817-0089 817-0088 817-0090 817-0093 817-0087 817-0094 817-0091
VWR®, Cleanroom-tapes, algemeen gebruik
Tape
Deze multifunctionele vinyl tapes zijn op een kunststof kern gewikkeld en ideaal voor gebruik in cleanroom onderhouds- en ondersteuningsgebieden.
  • Ideal for colour coding, sealing, aisle marking and batching
  • Matt finish can be written on with a cleanroom pen
Lengte: 32,9 m.
Beschikbaar in verschillende kleuren.
Verpakking: Verpakt in een eenvoudig te scheuren geperforeerde zak.