VWR®, Labelpunten op rollen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
817-5002EA 73.7 EUR
817-5002 817-5004 817-5009 817-5018 817-5022 817-5021
VWR®, Labelpunten op rollen
Etiketten
Deze labeldot-rollen zijn gemaakt van chemisch inert polyester met een unieke lijm die is samengesteld om te hechten aan laboratoriumglas en plasticwaren.
  • Bestand tegen temperaturen van –196 tot +121 °C
  • Lamineren is niet nodig
  • Gebruik op buizen, rekken en dozen
VWR® labels zijn ideaal voor alle cryo-opslag en kunnen ook in de meeste incubators worden gebruikt.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable