Cleanroom-papier, b-paper
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
818-0256EA 25 EUR
818-0256 818-0261 818-0281 818-0255 818-0254 818-0253 818-0252 818-0251 818-0250 818-0249 818-0248 818-0332
Cleanroom-papier, b-paper
Papier
Samengesteld met gecoat papier, zonder magnesiumsilicaat, het B-papier van 80 of 92 g wordt afgesneden, gereinigd en verpakt in een klasse 100 (ISO 5) cleanroom.
  • Different colours available
  • Can be used with inkjet or laser printers, with copy machines, and is also suitable for note taking
  • Low ionic and particle contamination
  • Ideal for all cleanroom applications
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable