Notitieboeken, poly paper, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
6300-1000
818-1752EA 91.2 EUR
818-1752
Notitieboeken, poly paper, Nalgene®
Notitieboekjes
Laboratory notebooks with uncoated Poly Paper pages and PE cover.
  • Volledig waterdicht en uiterst chemisch bestendig
  • Pagina's bevatten ruimten voor data, handtekeningen en andere pagina's bevatten instructies voor administratie en inhoudsopgave
Formaat: A4 (24,1×29,2 cm) met 100 genummerde pagina's (50 bladen) met een dunne groene lijn opgedrukt.