Cleanroom tapes voor extreme temperaturen
Leverancier: MICRONOVA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
825-14AM 825-12AM 825-1AM 825-3AM_U 825-34AM 825-38AM_U 825-15AM_U
817-0055EA 32.3 EUR
817-0055 817-0054 817-0057 819-0072 819-0070 819-0071 819-0067
Cleanroom tapes voor extreme temperaturen
Tape
Deze cleanroom tapes voor extreme temperaturen zijn gemaakt van PA folie met siliconen kleefmiddel.
  • Vlambestendige elektrische isolatie
  • Soldeermasker voor printplaten
  • Warmtesealing en laminatie
  • Koude opslag
  • Lyofiliseren en vriesdrogen
Een polyamide folie met drukgevoelig siliconen kleefmiddel. De buitengewone hittebestendige eigenschappen (−73 tot +260 °C) maken deze tape geschikt voor toepassingen bij grote warmte en temperaturen onder nul. Het siliconenkleefmiddel zorgt ervoor dat de meeste substraten zonder resten loskomen, ook nadat ze aan extremeMore Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable