Kjeldahl-tabletten
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
85539.1000EA 913 EUR
85539.1000 85540.1000 85541.1000 85542.1000 85543.1000 85544.1000 85525.1000 85526.1000 85527.1000 85528.1000 85529.1000 85530.1000 85531.1000 85532.1000 85533.1000 85534.1000 85535.1000 85536.1000 85537.1000 85538.1000 85535.0100 85536.0100 85537.0100 85538.0100 85539.0100 85540.0100 85541.0100 85542.0100 85543.0100 85544.0100 85525.0100 85526.0100 85527.0100 85528.0100 85529.0100 85530.0100 85531.0100 85532.0100 85533.0100 85534.0100
Kjeldahl-tabletten
Destructiesystemen Kjeldahl-tabletten en -reagentia
Kjeldahl-tabletten zijn katalysatoren die de destructiefase versnellen tijdens de Kjeldahl-methode voor stikstofbepaling.
  • Breed gamma aan katalysatoren beschikbaar
  • Verschillende tabletten beschikbaar
  • Gebruiksvriendelijke tabletten
De Kjeldahl-methode wordt gebruikt in een ruime reeks analyses, zoals de analyse van eiwitten, stikstof in organisch materiaal en ook, na reductie, de analyse van nitraten en nitrieten. Daarom wordt deze methode gebruikt voor veel toepassingen, van testen op voedsel en drank tot landbouw- en milieuanalyse.
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) wordt vaak gebruikt als parameter in afvalwater- en bodemanalyse.
A wide range of catalysts have been developed over the 130 year history of this method to provide ever more rapid and safe digestion methods for particular sets of digestion conditions. Avantor offers a comprehensive range of 'ready to use' tablets to meet the optimal requirements for the sulphuric acid decomposition phase.