VWR® ELSD 90 LT, ELSD 85 LT, ELSD 80 LT, detectoren voor verdampingslichtverstrooiing bij lage temperaturen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
903-0245EA 0 EUR
903-0245 903-0234 903-0250 903-0249 903-0248 903-0244 903-0243 903-0242 903-0241 903-0240 903-0239 903-0238 903-0247 903-0235 903-0236 903-0237 903-0271 903-0272 903-0273 903-0274
VWR® ELSD 90 LT, ELSD 85 LT, ELSD 80 LT, detectoren voor verdampingslichtverstrooiing bij lage temperaturen
Chromatografie detectoren
Deze detectoren beschikken over een aantal innovatieve kenmerken, waaronder de mogelijkheid om de beste vernevelaar te selecteren en een unieke lage temperatuurtechnologie. Het verdampingsdriftbuisontwerp optimaliseert zowel de resolutie als de gevoeligheid. Bovendien kunt u het systeem lokaal of via een pc besturen. Er is een externe uitschakelmodus beschikbaar om de kosten te minimaliseren en de levensduur van het systeem te verlengen.
  • Volledige afstandsbediening
  • De gevoeligheid wordt verbeterd door digitale signaalbehandeling
  • Er zijn volledige SOP-
More Product Information