VWR®, Hitachi Primaide™, HPLC-systeem
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
903-0700EA 12000 EUR
903-0700 903-0701 903-0702 903-0703 903-0704 903-0705 903-0706 903-0709 903-0707 903-0798 903-0799 903-0741
VWR®, Hitachi Primaide™, HPLC-systeem
Chromatografiesystemen Complete HPLC-systemen
De Primaide™ is een standaard HPLC-systeem dat is ontworpen en geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitseisen van Hitachi. Geschikt voor academische en andere kleine laboratoria die een robuust en betrouwbaar standaard HPLC-systeem nodig hebben.
  • Flexibel modulair systeem
  • Automatisch kalibreren van UV- en DAD-detectoren
  • Gebruiksvriendelijke en eenvoudig software
  • Automatisch monsternameapparaat met rechtstreekse injectie
  • Zeer robuuste, bewezen technologie
Leveringsinformatie: Alle hoofdsysteemmodules bevatten een accessoireset, een E-line-kabel, eenMore Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable