p-Xyleen, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,4-Dimethylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
95680-50ML
95680-50MLEA 374 EUR
95680-50ML
p-Xyleen, Supelco®
p-Xyleen
Formule: C₆H₄(CH₃)₂
Kookpunt: 138,3 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 13 °C
Dichtheid: 0,861 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 25 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008556
CAS nummer: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85a0084e1d702dbd6c3833de01087012a02ff617&vid=21c048ea5ad3863f547bb1f055a1d816c963b8b3&prid=web&clid=SAPDAM