Tris-Borate-EDTA (TBE) buffer, 10X
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
A0972.1000 A0972.5000PE
A0972.1000EA 43.6 EUR
A0972.1000 A0972.5000PE
Tris-Borate-EDTA (TBE) buffer, 10X
Buffers Buffers voor elektroforese Running-buffers
10X geconcenteerde oplossing van 0,89 M tris, 0,89 M boorzuur en 0,02 M EDTA.Na₂, pH 8,3±0,2.
CT = Cubitainer®