L(+)-Histidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
A10413.14 A10413.22 A10413.36
A10413.14EA 26.2 EUR
A10413.14 A10413.22 A10413.36
L(+)-Histidine ≥98%
L(+)-Histidine
Formule: C₆H₉N₃O₂
Dichtheid: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064315
CAS nummer: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 14,4720
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=badfdb36aac0611e5823a7d05e6cba944f6650fa&vid=9e9f9d881a5b3314c7f342312e77e13493901200&prid=web&clid=SAPDAM