TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
A1084.1000
A1084.1000EA 1220 EUR
A1084.1000
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
Formule: C₆H₁₅NO₆S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007532
CAS nummer: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3