3,5-Dichlorophenyl isocyanate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Gevaar
A19991.06 A19991.14
A19991.06EA 86.6 EUR
A19991.06 A19991.14
3,5-Dichlorophenyl isocyanate ≥97%
3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Purity: 97% CAS No.: 34893-92-0 Molecular Formula: C7H3Cl2NO Formula Weight: 188.01 Flash Point: 134°(273°F) Melting Point: 28-32° Boiling Point: 242-244° Beilstein Reference: 510282 UN No.: 2250 MDL No.: MFCD00013859
Formule: C₇H₃Cl₂NO
Kookpunt: 242…244 °C
Smeltpunt: 28…32 °C
Dichtheid: 1,380
Vlampunt: 134 °C (273 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013859
CAS nummer: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
UN: 2250
ADR: 6.1,II