Decontaminatie oplossing, DNA-ExitusPlus™
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
A7089.0500 A7089.0100 A7089.2500RF A7089.1000RF
A7089.0500EA 80.1 EUR
A7089.0500 A7089.0100 A7089.2500RF A7089.1000RF
Decontaminatie oplossing, DNA-ExitusPlus™
Reinigingsmiddelen Ontsmettingsmiddelen
Oplossing voor het verwijderen van DNA op gecontamineerde oppervlakken. Geschikt voor het reinigen van PCR werkstations en apparatuur, elektroforese apparaten en bijvoorbeeld pipetten en reageerbuizen.
  • Alle onderdelen zijn direct biologisch afbreekbaar en niet schadelijk of toxisch voor mensen
  • Bevat geen agressieve mineraalzuren of alkalische substanties
  • Geen organische oplosmiddelen of vluchtige bestanddelen
  • Geleverd als spuitbus of navulflessen (RF)