SYBR® Green I staining reagent DNA-free
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Synoniemen: Thiazole Green
A8511.50625
A8511.50625EA 316 EUR
A8511.50625
SYBR® Green I staining reagent DNA-free
SYBR® Green I
SYBR Green is een cyaninekleurstof die werkt voor de detectie van dubbelstrengig DNA. Deze tienvoudig geconcentreerde kleurstofoplossing is geschikt voor qPCR wanneer primers zoals 16S rDNA- of 18S rDNA-primers worden gebruikt.
  • Concentratie: 10X geconcentreerde oplossing
  • Gebruikt voor DNA-gelelektroforese
  • Lager mutageen potentieel dan ethidiumbromide
  • Absorptiemaxima in het UV-bereik zijn 284 nm en 382 nm
Mutageniciteit kan worden verhoogd door synergetische effecten. Het complex van DNA en SYBR Green absorbeert blauw licht met een golflengte van 494 nm (maximum absorptie) en zendt groen licht uit bij 521 nm (maximum emissie). Het gekleurde DNA kan worden gedetecteerd op een transilluminator met blauw licht.
Vermijd herhaalde vries-dooicycli! We raden aan om het product na het eerste gebruik bij 2-8°C te bewaren.
SYBR is een geregistreerd handelsmerk van Thermo Fisher Scientific.
Formule: C₃₂H₃₇N₄S
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00284715
CAS nummer: 163795-75-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable