Calciumchloride, watervrij 96% voor de biochemie

Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

192731000 192735000
ACRO192731000EA 92.5 EUR
ACRO192731000 ACRO192735000
Calciumchloride, watervrij 96% voor de biochemie
Calciumchloride
Formule: CaCl₂
Kookpunt: >1600 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 782 °C
Dichtheid: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010903
CAS nummer: 10043-52-4

Order Now

Specification Test Results

Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥95.0 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Ammonium (NH4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.0025 %
Nickel (Ni) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Acidity (HCl) ≤0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR