Sodium chlorite 80% Niet gestabiliseerd, pure

Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Gevaar

223230050 223235000 223230025 223230100
ACRO223230050EA 29.6 EUR
ACRO223230050 ACRO223235000 ACRO223230025 ACRO223230100
Sodium chlorite 80% Niet gestabiliseerd, pure
Sodium chlorite
Formule: ClNaO₂
Kookpunt: 112 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003478
CAS nummer: 7758-19-2
EINECS: 231-836-6
UN: 1496
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08672

Order Now

Specification Test Results

Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥75 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR