Barnsteenzuur
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,4-Butanedioic acid
BI225-1KG BI225-2.5KG BI225-250G
APOSBI225-1KGEA 110 EUR
APOSBI225-1KG APOSBI225-2.5KG APOSBI225-250G
Barnsteenzuur
Barnsteenzuur
Formule: HOOCCH₂CH₂COOH
Kookpunt: 235 °C
Smeltpunt: 184…186 °C
Dichtheid: 1,564 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002789
CAS nummer: 110-15-6