Melatonin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
BIM0105-1G
APOSBIM0105-1GEA 22 EUR
APOSBIM0105-1G
Melatonin
Melatonin
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₂
Smeltpunt: 116…118 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00005655
CAS nummer: 73-31-4
EINECS: 200-797-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable