Zilvernitraat 99.9+%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Gevaar

IN3235-100G IN3235-25G
APOSIN3235-100GEA 205 EUR
APOSIN3235-100G APOSIN3235-25G
Zilvernitraat 99.9+%
Zilvernitraat
Formule: AgNO₃
Dichtheid: 4,352 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003414
CAS nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR