2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR10985-1G
APOSOR10985-1GEA 32.2 EUR
APOSOR10985-1G
2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Formule: C₁₄H₂₁BO₃
Smeltpunt: 100…109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093724
CAS nummer: 269410-25-5