3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR110071-1G
APOSOR110071-1GEA 169 EUR
APOSOR110071-1G
3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₄BrClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11111834
CAS nummer: 342613-67-6