Methyl 2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR110872-1G
APOSOR110872-1GEA 213 EUR
APOSOR110872-1G
Methyl 2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoate
Methyl 2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoate
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25976394
CAS nummer: 96017-05-9