3-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR111035-1G
APOSOR111035-1GEA 0 EUR
APOSOR111035-1G
3-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine
3-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine
Formule: C₁₃H₂₁N₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 515162-19-3