Methyl-2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR1236-5G
APOSOR1236-5GEA 184 EUR
APOSOR1236-5G
Methyl-2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
Methyl-2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Smeltpunt: 108…113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00117906
CAS nummer: 89793-11-3