4-(Aminomethyl)-4'-methylbiphenyl hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR12637-100MG
APOSOR12637-100MGEA 95 EUR
APOSOR12637-100MG
4-(Aminomethyl)-4'-methylbiphenyl hydrochloride
4-(Aminomethyl)-4'-methylbiphenyl hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₅N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02089428
CAS nummer: 1173246-91-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable