2-(Allyloxy)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR14086-25G
APOSOR14086-25GEA 117 EUR
APOSOR14086-25G
2-(Allyloxy)benzaldehyde
2-(Allyloxy)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Kookpunt: 92…94 °C/0,04mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014130
CAS nummer: 28752-82-1