3-Amino-6-(phenylthio)pyridazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR14967-100MG
APOSOR14967-100MGEA 252 EUR
APOSOR14967-100MG
3-Amino-6-(phenylthio)pyridazine
3-Amino-6-(phenylthio)pyridazine
Formule: C₁₀H₉N₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06801350
CAS nummer: 90844-35-2