1-Bromo-2,4-dichlorobenzene

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

OR1562-100G OR1562-25G OR1562-5G
APOSOR1562-100GEA 55.5 EUR
APOSOR1562-100G APOSOR1562-25G APOSOR1562-5G
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
Formule: C₆H₃BrCl₂
Kookpunt: 235 °C
Smeltpunt: 26…30 °C
Dichtheid: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00018333
CAS nummer: 1193-72-2
EINECS: 214-778-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR