4-Bromo-3-chlorotoluene

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

OR1598-25G OR1598-5G
APOSOR1598-25GEA 24.9 EUR
APOSOR1598-25G APOSOR1598-5G
4-Bromo-3-chlorotoluene
4-Bromo-3-chlorotoluene
Formule: C₇H₆BrCl
Kookpunt: 100 °C/22mmHg
Dichtheid: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045161
CAS nummer: 6627-51-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR