5-Bromo-o-cresol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR16945-25G OR16945-5G OR16945-100G
APOSOR16945-25GEA 38 EUR
APOSOR16945-25G APOSOR16945-5G APOSOR16945-100G
5-Bromo-o-cresol
5-Bromo-o-cresol
Formule: C₇H₇BrO
Smeltpunt: 75…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08061906
CAS nummer: 36138-76-8