3-Phenylpyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR16992-1G
APOSOR16992-1GEA 278 EUR
APOSOR16992-1G
3-Phenylpyridine-2-carboxylic acid
3-Phenylpyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114112
CAS nummer: 103863-15-6