tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR1755-25G
APOSOR1755-25GEA 796 EUR
APOSOR1755-25G
tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02683049
CAS nummer: 192130-34-0