1,2-Diphenylethane 98%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

OR18335-100G OR18335-500G OR18335-1KG
APOSOR18335-100GEA 36.6 EUR
APOSOR18335-100G APOSOR18335-500G APOSOR18335-1KG
1,2-Diphenylethane 98%
1,2-Diphenylethane
Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
Kookpunt: 284…285 °C
Smeltpunt: 50…53 °C
Dichtheid: 1,014 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004796
CAS nummer: 103-29-7
EINECS: 203-096-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR