3-Phenoxybenzyl alcohol

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

OR18354-25G OR18354-100G OR18354-500G
APOSOR18354-25GEA 22 EUR
APOSOR18354-25G APOSOR18354-100G APOSOR18354-500G
3-Phenoxybenzyl alcohol
3-Phenoxybenzyl alcohol
Formule: C₁₃H₁₂O₂
Kookpunt: 135…140 °C/0,1mmHg
Smeltpunt: 44381 °C
Dichtheid: 1,149 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004636
CAS nummer: 13826-35-2
EINECS: 237-525-1
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR