2-Chloro-3,4-dimethoxybenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR21959-10G OR21959-1G OR21959-5G
APOSOR21959-10GEA 262 EUR
APOSOR21959-10G APOSOR21959-1G APOSOR21959-5G
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzyl alcohol
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₁ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00210141
CAS nummer: 93983-13-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable