1-(N-Boc)-3-cyanoazetidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR2250-25G
APOSOR2250-25GEA 113 EUR
APOSOR2250-25G
1-(N-Boc)-3-cyanoazetidine
1-(N-Boc)-3-cyanoazetidine
Formule: C₉H₁₄N₂O₂
Smeltpunt: 70…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06796640
CAS nummer: 142253-54-1